4'-Methoxypropiophenone ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
|
A14619.14
A14619.22
A14619.36
A14619.14EA
49.6
EUR
A14619.14
A14619.22
A14619.36
4'-Methoxypropiophenone ≥99%
4'-Methoxypropiophenone
Purity: 99%
CAS No.: 121-97-1
Molecular Formula: C10H12O2
Formula Weight: 164.20
Flash Point: 62°(143°F)
Refractive Index: 1.5465
Melting Point: 27-29°
Boiling Point: 273-275°
Beilstein Reference: 907733
MDL No.: MFCD00009310
Formule:
C₁₀H₁₂O₂ Kookpunt: 273…275 °C Smeltpunt: 27…29 °C Dichtheid: 1,070 Vlampunt: 62 °C (143 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00009310 CAS nummer: 121-97-1 EINECS: 204-512-7 |