3',4'-Dimethoxyacetophenone 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
168850250 168851000 168855000
ACRO168850250EA 33.4 EUR
ACRO168850250 ACRO168851000 ACRO168855000
3',4'-Dimethoxyacetophenone 98%
3',4'-Dimethoxyacetophenone
Formule: C₁₀H₁₂O₃
Kookpunt: 286…288 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 48…52 °C
Vlampunt: >112 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008737
CAS nummer: 1131-62-0
EINECS: 214-468-0
Order Now
Specification Test Results
Appearance Yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 52 °C
GC ≥97.5 %