2',6'-Dimethoxyacetophenone ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A16733.06 A16733.14
A16733.06EA 52 EUR
A16733.06 A16733.14
2',6'-Dimethoxyacetophenone ≥98%
2',6'-Dimethoxyacetophenone
Purity: 98% CAS No.: 2040-04-2 Molecular Formula: C10H12O3 Formula Weight: 180.20 Melting Point: 68-71° Boiling Point: 135-136°/2mm MDL No.: MFCD00008729
Formule: C₁₀H₁₂O₃
Kookpunt: 135…136 °C (2 mmHg)
Smeltpunt: 68…71 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008729
CAS nummer: 2040-04-2
EINECS: 218-034-1