3',5'-Dimethoxyacetophenone ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
B25224.03
B25224.06
B25224.03EA
72.3
EUR
B25224.03
B25224.06
3',5'-Dimethoxyacetophenone ≥97%
3',5'-Dimethoxyacetophenone
Purity: 97%
CAS No.: 39151-19-4
Molecular Formula: C10H12O3
Formula Weight: 180.20
Flash Point:
Formule:
C₁₀H₁₂O₃ Kookpunt: 290…291 °C Smeltpunt: 39…41 °C Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008739 CAS nummer: 39151-19-4 EINECS: 254-322-3 |