2',5'-Dimethoxyacetophenone 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
115340250 115341000 115340050
ACRO115340250EA 48.4 EUR
ACRO115340250 ACRO115341000 ACRO115340050
2',5'-Dimethoxyacetophenone 99%
2',5'-Dimethoxyacetophenone
Formule: C₁₀H₁₂O₃
Kookpunt: 155…158 °C (11 mmHg)
Smeltpunt: 18…20 °C
Dichtheid: 1,13 g/cm³
Vlampunt: >112 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008728
CAS nummer: 1201-38-3
EINECS: 214-858-0
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear yellow to yellow-green Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5421 to 1.5441 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %