2',5'-Dimethoxyacetophenone ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Purity: 99%
CAS No.: 1201-38-3
Molecular Formula: C10H12O3
Formula Weight: 180.20
Flash Point:
Formule:
C₁₀H₁₂O₃ Kookpunt: 154…156 °C (10 mmHg) Smeltpunt: 18…20 °C Dichtheid: 1,139 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008728 CAS nummer: 1201-38-3 EINECS: 214-858-0 |