3',4',5'-Trimethoxyacetophenone ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
L06439.06 L06439.14
L06439.06EA 29.4 EUR
L06439.06 L06439.14
3',4',5'-Trimethoxyacetophenone ≥99%
3',4',5'-Trimethoxyacetophenone
Purity: 99% CAS No.: 1136-86-3 Molecular Formula: C11H14O4 Formula Weight: 210.23 Melting Point: 79-83° Boiling Point: 173-174°/10mm MDL No.: MFCD00008738
Formule: C₁₁H₁₄O₄
Kookpunt: 173…174 °C (10 mmHg)
Smeltpunt: 79…83 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008738
CAS nummer: 1136-86-3
EINECS: 214-501-9