2'-Hydroxyacetophenone 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
120931000
120935000
ACRO120931000EA
29.8
EUR
ACRO120931000
ACRO120935000
2'-Hydroxyacetophenone 99%
2'-Hydroxyacetophenone
Formule:
C₈H₈O₂ Kookpunt: 92…93 °C (12 mmHg) Smeltpunt: 4…6 °C Dichtheid: 1,131 g/cm³ Vlampunt: 112 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002219 CAS nummer: 118-93-4 EINECS: 204-288-0 |
Specification Test Results
Appearance | Clear yellow to brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5580 to 1.5600 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |