2'-Hydroxyacetophenone ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A12550.22 A12550.36
A12550.22EA 32 EUR
A12550.22 A12550.36
2'-Hydroxyacetophenone ≥98%
2'-Hydroxyacetophenone
Purity: 98% CAS No.: 118-93-4 Molecular Formula: C8H8O2 Formula Weight: 136.15 Flash Point: 106°(222°F) Refractive Index: 1.5584 Melting Point: 3-6° Boiling Point: 218° Beilstein Reference: 386123 MDL No.: MFCD00002219
Formule: C₈H₈O₂
Kookpunt: 218 °C
Smeltpunt: 3…6 °C
Dichtheid: 1,130
Vlampunt: 106 °C (222 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002219
CAS nummer: 118-93-4
EINECS: 204-288-0