3'-Hydroxyacetophenone 99+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
411910050 411911000
ACRO411910050EA 18.9 EUR
ACRO411910050 ACRO411911000
3'-Hydroxyacetophenone 99+%
3'-Hydroxyacetophenone
Formule: C₈H₈O₂
Kookpunt: 296 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 94…97 °C
Dichtheid: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002298
CAS nummer: 121-71-1
EINECS: 204-494-0
Order Now
Specification Test Results
Appearance Beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 94 to 97 °C
GC ≥99.0 %