4'-Hydroxyacetophenone 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
150400050 150401000 150405000
ACRO150400050EA 27.5 EUR
ACRO150400050 ACRO150401000 ACRO150405000
4'-Hydroxyacetophenone 98%
4'-Hydroxyacetophenone
Formule: C₈H₈O₂
Kookpunt: 147…148 °C (3 mmHg)
Smeltpunt: 107…111 °C
Dichtheid: 1,139 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 166 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002359
CAS nummer: 99-93-4
EINECS: 202-802-8
Order Now
Specification Test Results
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 107 to 111 °C
GC ≥97.5 %