4'-Hydroxyacetophenone ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A11974.0B
A11974.22
A11974.36
A11974.0BEA
232
EUR
A11974.0B
A11974.22
A11974.36
4'-Hydroxyacetophenone ≥99%
4'-Hydroxyacetophenone
Purity: 99%
CAS No.: 99-93-4
Molecular Formula: C8H8O2
Formula Weight: 136.15
Flash Point: 166°(330°F)
Melting Point: 106-108°
Boiling Point: 286°
Beilstein Reference: 774355
MDL No.: MFCD00002359
Formule:
C₈H₈O₂ Kookpunt: 286 °C Smeltpunt: 106…108 °C Dichtheid: 1,139 g/cm³ (25 °C) Vlampunt: 166 °C (330 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002359 CAS nummer: 99-93-4 EINECS: 202-802-8 |