2',6'-Dihydroxyacetophenone ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(2,6-Dihydroxyphenyl)ethan-1-one, 1-(2,6-Dihydroxyphenyl)ethanone, 2,6-Dihydroxyacetophenone
A14627.06 A14627.14 A14627.22
A14627.06EA 31.7 EUR
A14627.06 A14627.14 A14627.22
2',6'-Dihydroxyacetophenone ≥98%
2',6'-Dihydroxyacetophenone
Purity: 98+% CAS No.: 699-83-2 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Melting Point: 156-159° Beilstein Reference: 1366061
Formule: C₈H₈O₃
Kookpunt: 296 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 156…159 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002270
CAS nummer: 699-83-2
EINECS: 211-833-6