4-tert-Butylbenzoyl chloride ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
4-tert-Butylbenzoylchloride
A14373.14
A14373.22
A14373.36
A14373.14EA
45.5
EUR
A14373.14
A14373.22
A14373.36
4-tert-Butylbenzoyl chloride ≥98%
4-tert-Butylbenzoyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 1710-98-1
Molecular Formula: C11H13ClO
Formula Weight: 196.68
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.5351
Boiling Point: 125-126°/10mm
Beilstein Reference: 775793
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000695
Formule:
C₁₁H₁₃ClO MW: 196.68 g/mol Kookpunt: 125…126 °C (10 mmHg) Dichtheid: 1.080 Vlampunt: 87 °C (188 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000695 CAS nummer: 1710-98-1 EINECS: 216-973-1 UN: 3265 |