4-Decylbenzoyl chloride ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A17234.06 A17234.14
A17234.06EA 158 EUR
A17234.06 A17234.14
4-Decylbenzoyl chloride ≥98%
4-Decylbenzoyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 54256-43-8 Molecular Formula: C17H25ClO Formula Weight: 280.84 Flash Point: 110°(230°F) Boiling Point: 171-173°/2mm UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00041724
Formule: C₁₇H₂₅ClO
Kookpunt: 171…173 °C (2 mmHg)
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041724
CAS nummer: 54256-43-8
EINECS: 259-046-7
UN: 3265
ADR: 8,II