4-Ethylbenzoyl chloride 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
4-Ethylbenzene-1-carbonyl chloride, 4-Ethylbenzoylchloride
305730050
305730250
ACRO305730050EA
44.9
EUR
ACRO305730050
ACRO305730250
4-Ethylbenzoyl chloride 97%
4-Ethylbenzoyl chloride
Formule:
C₉H₉ClO Kookpunt: 235…236 °C (760 mmHg) Smeltpunt: 42…43 °C Dichtheid: 1,14 g/cm³ Vlampunt: >110 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000697 CAS nummer: 16331-45-6 EINECS: 240-404-6 UN: 3265 ADR: 8,II |
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5465 to 1.5485 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |