4-Ethylbenzoyl chloride ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-Ethylbenzene-1-carbonyl chloride, 4-Ethylbenzoylchloride
A11698.06 A11698.09 A11698.18
A11698.06EA 26.7 EUR
A11698.06 A11698.09 A11698.18
4-Ethylbenzoyl chloride ≥98%
4-Ethylbenzoyl chloride
Purity: 98+% CAS No.: 16331-45-6 Molecular Formula: C9H9ClO Formula Weight: 168.62 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5479 Odour: Acidic Boiling Point: 235-236° Beilstein Reference: 2206041 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000697
Formule: C₉H₉ClO
Kookpunt: 235…236 °C
Smeltpunt: 42…43 °C
Dichtheid: 1,146
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000697
CAS nummer: 16331-45-6
EINECS: 240-404-6
UN: 3265
ADR: 8,II