4-tert-Butylbenzhydrazide ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A13224.14
A13224.22
A13224.14EA
78.7
EUR
A13224.14
A13224.22
4-tert-Butylbenzhydrazide ≥98%
4-tert-Butylbenzhydrazide
Purity: 98+%
CAS No.: 43100-38-5
Molecular Formula: C11H16N2O
Formula Weight: 192.26
Melting Point: 127-131°
Beilstein Reference: 1104663
Formule:
C₁₁H₁₆N₂O Smeltpunt: 127…131 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00014763 CAS nummer: 43100-38-5 EINECS: 256-090-9 |