3,5-Dimethoxy-p-toluic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
3,5-Dimethoxy-4-methylbenzoic acid
A14801.06
A14801.14
A14801.22
A14801.06EA
38.1
EUR
A14801.06
A14801.14
A14801.22
3,5-Dimethoxy-p-toluic acid ≥97%
3,5-Dimethoxy-p-toluic acid
Purity: 97%
CAS No.: 61040-81-1
Molecular Formula: C10H12O4
Formula Weight: 196.20
Melting Point: 210-216°
Beilstein Reference: 2695238
Formule:
C₁₀H₁₂O₄ Smeltpunt: 210…216 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00017506 CAS nummer: 61040-81-1 |