3,4-Difluorotoluene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
41789.03 41789.06
41789.03EA 35.2 EUR
41789.03 41789.06
3,4-Difluorotoluene ≥98%
3,4-Difluorotoluene
Purity: 98% CAS No.: 2927-34-6 Molecular Formula: C7H6F2 Formula Weight: 128.12 Flash Point: 25°(77°F) Physical Form: Liquid Density: 1.120 Refractive Index: 1.4500 Odour: Aromatic Boiling Point: 110-113° UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00075087
Formule: C₇H₆F₂
Kookpunt: 110…113 °C
Dichtheid: 1,120
Vlampunt: 25 °C (77 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00075087
CAS nummer: 2927-34-6
UN: 1993
ADR: 3,III