2-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
(2-Trifluoromethyl)phenylboronic acid, (2-(Trifluoromethyl)phenyl)metaboric acid, Dihydroxy(2-(trifluoromethyl)phenyl)borane, 2-(Trifluoromethyl)benzeneboronic acid
B24343.03
B24343.06
B24343.14
B24343.03EA
38.2
EUR
B24343.03
B24343.06
B24343.14
2-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥97%
2-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 1423-27-4
Molecular Formula: C7H6BF3O2
Formula Weight: 189.93
Melting Point: 108-110°
Beilstein Reference: 2974465
Formule:
C₇H₆BF₃O₂ Smeltpunt: 108…110 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00236059 CAS nummer: 1423-27-4 |