3-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
(3-(Trifluoromethyl)phenyl)boronic acid, (3-(Trifluoromethyl)phenyl)metaboric acid, 3-(Trifluoromethyl)benzeneboronic acid, Dihydroxy(3-(trifluoromethyl)phenyl)borane
B21661.03
B21661.06
B21661.14
B21661.03EA
32.8
EUR
B21661.03
B21661.06
B21661.14
3-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥98%
3-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 1423-26-3
Molecular Formula: C7H6BF3O2
Formula Weight: 189.93
Melting Point: 162-166°
Beilstein Reference: 6084746
Formule:
C₇H₆BF₃O₂ Smeltpunt: 162…166 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00151854 CAS nummer: 1423-26-3 |