4-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B22374.03
B22374.06
B22374.14
B22374.03EA
46.6
EUR
B22374.03
B22374.06
B22374.14
4-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥98%
4-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 128796-39-4
Molecular Formula: C7H6BF3O2
Formula Weight: 189.93
Melting Point: 238-242°
Beilstein Reference: 3544189
Formule:
C₇H₆BF₃O₂ Smeltpunt: 238…242 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00151855 CAS nummer: 128796-39-4 |