α,α,α-Trifluoro-2-tolualdehyde 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(Trifluoromethyl)benzaldehyde
232680250 232681000
ACRO232680250EA 88.7 EUR
ACRO232680250 ACRO232681000
α,α,α-Trifluoro-2-tolualdehyde 97%
α,α,α-Trifluoro-2-tolualdehyde
Formule: C₈H₅F₃O
MW: 174.12 g/mol
Kookpunt: 70…71 °C (16 mmHg)
Smeltpunt: –40 °C
Dichtheid: 1.32 g/cm³
Vlampunt: 61 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003337
CAS nummer: 447-61-0
EINECS: 207-185-9
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4650 to 1.4670 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %