α,α,α-Trifluoro-2-tolualdehyde ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(Trifluoromethyl)benzaldehyde
B24591.06 B24591.14 B24591.22
B24591.06EA 33.2 EUR
B24591.06 B24591.14 B24591.22
α,α,α-Trifluoro-2-tolualdehyde ≥98%
α,α,α-Trifluoro-2-tolualdehyde
Purity: 98% CAS No.: 447-61-0 Molecular Formula: C8H5F3O Formula Weight: 174.12 Flash Point: 61°(141°F) Refractive Index: 1.4660 Odour: Almond-like Melting Point: -40° Boiling Point: 70-71°/16mm Beilstein Reference: 2045512 MDL No.: MFCD00003337
Formule: C₈H₅F₃O
MW: 174.12 g/mol
Kookpunt: 70…71 °C (16 mmHg)
Smeltpunt: –40 °C
Dichtheid: 1.322
Vlampunt: 61 °C (141 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003337
CAS nummer: 447-61-0
EINECS: 207-185-9