α,α,α-Trifluoro-2-tolualdehyde
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
SB01906.250 SB01906.1
MAYBSB01906.250EA 0 EUR
MAYBSB01906.250 MAYBSB01906.1
α,α,α-Trifluoro-2-tolualdehyde
α,α,α-Trifluoro-2-tolualdehyde
Formule: C₈H₅F₃O
Kookpunt: 28…38 °C (0,4 mmHg)
Smeltpunt: –40 °C
Dichtheid: 1,322 g/cm³ (20 °C)
MDL Nummer: MFCD00003337
CAS nummer: 447-61-0
EINECS: 207-185-9