α,α,α-Trifluoro-3-tolualdehyde ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
3-(Trifluoromethyl)benzaldehyde, Cinacalcet Impurity 23
A10463.06
A10463.14
A10463.22
A10463.06EA
55.6
EUR
A10463.06
A10463.14
A10463.22
α,α,α-Trifluoro-3-tolualdehyde ≥97%
α,α,α-Trifluoro-3-tolualdehyde
Purity: 97%
CAS No.: 454-89-7
Molecular Formula: C8H5F3O
Formula Weight: 174.12
Flash Point: 68°(154°F)
Refractive Index: 1.4650
Odour: Almond-like
Boiling Point: 83-86°/30mm
Beilstein Reference: 2327537
MDL No.: MFCD00003373
Formule:
C₈H₅F₃O MW: 174.12 g/mol Kookpunt: 83…86 °C (30 mmHg) Dichtheid: 1.304 Vlampunt: 68 °C (154 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003373 CAS nummer: 454-89-7 EINECS: 207-228-1 |