(2-Fluorophenyl)acetonitrile ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A11612.06 A11612.14 A11612.22
A11612.06EA 25.2 EUR
A11612.06 A11612.14 A11612.22
(2-Fluorophenyl)acetonitrile ≥97%
(2-Fluorophenyl)acetonitrile
Purity: 97% CAS No.: 326-62-5 Molecular Formula: C8H6FN Formula Weight: 135.14 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.5010 Boiling Point: 235° Beilstein Reference: 1862361 UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00001897
Formule: C₈H₆FN
Kookpunt: 235 °C
Dichtheid: 1,061
Vlampunt: >100 °C (212 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001897
CAS nummer: 326-62-5
EINECS: 206-313-0
UN: 3276
ADR: 6.1,III