(3-Fluorophenyl)acetonitrile ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-(3-Fluorophenyl)acetonitrile, 3-Fluorobenzyl cyanide
A12737.06 A12737.14
A12737.06EA 37.6 EUR
A12737.06 A12737.14
(3-Fluorophenyl)acetonitrile ≥99%
(3-Fluorophenyl)acetonitrile
Purity: 99% CAS No.: 501-00-8 Molecular Formula: C8H6FN Formula Weight: 135.14 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5020 Boiling Point: 230° Beilstein Reference: 1861071 UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00001907
Formule: C₈H₆FN
MW: 135.14 g/mol
Kookpunt: 230 °C
Dichtheid: 1.156
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001907
CAS nummer: 501-00-8
EINECS: 207-918-2
UN: 3276
ADR: 6.1 III