(4-Fluorophenyl)acetonitrile ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A14290.06 A14290.14 A14290.22
A14290.06EA 22.8 EUR
A14290.06 A14290.14 A14290.22
(4-Fluorophenyl)acetonitrile ≥98%
(4-Fluorophenyl)acetonitrile
Purity: 98+% CAS No.: 459-22-3 Molecular Formula: C8H6FN Formula Weight: 135.14 Flash Point: 108°(226°F) Refractive Index: 1.5002 Boiling Point: 238° Beilstein Reference: 1907764 UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00001917
Formule: C₈H₆FN
Kookpunt: 238 °C
Smeltpunt: 86 °C
Dichtheid: 1,130
Vlampunt: 108 °C (226 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001917
CAS nummer: 459-22-3
EINECS: 207-286-8
UN: 3276
ADR: 6.1,III