3',4'-Difluoroacetophenone ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 98%
CAS No.: 369-33-5
Molecular Formula: C8H6F2O
Formula Weight: 156.13
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.4916
Odour: Characteristic
Melting Point: 19-20°
Boiling Point: 94-95°/13mm
Beilstein Reference: 2206856
MDL No.: MFCD00009891
Formule:
C₈H₆F₂O Kookpunt: 94…95 °C (13 mmHg) Smeltpunt: 19…20 °C Dichtheid: 1,246 Vlampunt: 75 °C (167 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00009891 CAS nummer: 369-33-5 EINECS: 206-717-7 |