2',4'-Difluoroacetophenone 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
1-(2,4-Difluorophenyl)ethan-1-one
246770100
246770500
ACRO246770100EA
79.8
EUR
ACRO246770100
ACRO246770500
2',4'-Difluoroacetophenone 99%
2',4'-Difluoroacetophenone
Formule:
C₈H₆F₂O MW: 156.13 g/mol Kookpunt: 80…81 °C (25 mmHg) Dichtheid: 1.23 g/cm³ Vlampunt: 66 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00151261 CAS nummer: 364-83-0 EINECS: 206-667-6 |
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4870 to 1.4890 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |