2',4'-Difluoroacetophenone ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
1-(2,4-Difluorophenyl)ethan-1-one
A13420.06
A13420.14
A13420.06EA
51.6
EUR
A13420.06
A13420.14
2',4'-Difluoroacetophenone ≥98%
2',4'-Difluoroacetophenone
Purity: 98%
CAS No.: 364-83-0
Molecular Formula: C8H6F2O
Formula Weight: 156.13
Flash Point: 66°(150°F)
Refractive Index: 1.4880
Odour: Characteristic
Boiling Point: 80-81°/25mm
Beilstein Reference: 1940741
MDL No.: MFCD00151261
Formule:
C₈H₆F₂O MW: 156.13 g/mol Kookpunt: 80…81 °C (25 mmHg) Dichtheid: 1.232 Vlampunt: 66 °C (150 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00151261 CAS nummer: 364-83-0 EINECS: 206-667-6 |