3'-Fluoroacetophenone ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A11733.06 A11733.14 A11733.22
A11733.06EA 57 EUR
A11733.06 A11733.14 A11733.22
3'-Fluoroacetophenone ≥98%
3'-Fluoroacetophenone
Purity: 98+% CAS No.: 455-36-7 Molecular Formula: C8H7FO Formula Weight: 138.14 Flash Point: 80°(176°F) Refractive Index: 1.5090 Melting Point: -3° Boiling Point: 80-81°/9mm Beilstein Reference: 907041 MDL No.: MFCD00000338
Formule: C₈H₇FO
Kookpunt: 80…81 °C (9 mmHg)
Smeltpunt: –3 °C
Dichtheid: 1,130
Vlampunt: 80 °C (176 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000338
CAS nummer: 455-36-7
EINECS: 207-245-4