4'-Fluoroacetophenone 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(4-Fluorophenyl)ethanone, p-Fluoroacetophenone
119260250 119261000 119265000
ACRO119260250EA 29 EUR
ACRO119260250 ACRO119261000 ACRO119265000
4'-Fluoroacetophenone 99%
4'-Fluoroacetophenone
Formule: C₈H₇FO
MW: 138.14 g/mol
Kookpunt: 196 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 4 °C
Dichtheid: 1.13 g/cm³
Vlampunt: 71 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000354
CAS nummer: 403-42-9
EINECS: 206-960-9
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5090 to 1.5120 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %