4'-Fluoroacetophenone ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
1-(4-Fluorophenyl)ethanone, p-Fluoroacetophenone
A13950.14
A13950.22
A13950.36
A13950.14EA
29.1
EUR
A13950.14
A13950.22
A13950.36
4'-Fluoroacetophenone ≥99%
4'-Fluoroacetophenone
Purity: 99%
CAS No.: 403-42-9
Molecular Formula: C8H7FO
Formula Weight: 138.14
Flash Point: 71°(159°F)
Refractive Index: 1.5110
Melting Point: 4°
Boiling Point: 194-196°
Beilstein Reference: 386013
MDL No.: MFCD00000354
Formule:
C₈H₇FO Kookpunt: 194…196 °C Smeltpunt: 4 °C Dichtheid: 1,141 Vlampunt: 71 °C (159 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000354 CAS nummer: 403-42-9 EINECS: 206-960-9 |