4'-Fluoropropiophenone ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
p-Fluoropropiophenone, 1-(4-Fluorophenyl)propan-1-one
A16219.09
A16219.18
A16219.09EA
27.4
EUR
A16219.09
A16219.18
4'-Fluoropropiophenone ≥97%
4'-Fluoropropiophenone
Purity: 97+%
CAS No.: 456-03-1
Molecular Formula: C9H9FO
Formula Weight: 152.17
Flash Point: 76°(168°F)
Refractive Index: 1.5059
Boiling Point: 100-102°/22mm
Beilstein Reference: 1210310
MDL No.: MFCD00000356
Formule:
C₉H₉FO Kookpunt: 100…102 °C (22 mmHg) Dichtheid: 1,096 Vlampunt: 76 °C (168 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000356 CAS nummer: 456-03-1 EINECS: 207-255-9 |