5-Fluoro-2-toluoyl chloride ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
L13750.03
L13750.06
L13750.03EA
24.8
EUR
L13750.03
L13750.06
5-Fluoro-2-toluoyl chloride ≥98%
5-Fluoro-2-toluoyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 21900-39-0
Molecular Formula: C8H6ClFO
Formula Weight: 172.59
Refractive Index: 1.5320
Boiling Point: 108°/24mm
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00236681
Formule:
C₈H₆ClFO Kookpunt: 108 °C (24 mmHg) Dichtheid: 1,270 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00236681 CAS nummer: 21900-39-0 UN: 3265 ADR: 8,II |