4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
B23072.03 B23072.06
B23072.03EA 49.2 EUR
B23072.03 B23072.06
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride ≥97%
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Purity: 97% CAS No.: 98187-18-9 Molecular Formula: C9H6ClF3O2 Formula Weight: 238.59 Refractive Index: 1.5150
Formule: C₉H₆ClF₃O₂
MW: 238.59 g/mol
Kookpunt: 244
Smeltpunt: 75
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631576
CAS nummer: 98187-18-9
UN: 3265
ADR: 8 II