α,α,α,2-Tetrafluoro-m-toluic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B20280.03 B20280.06
B20280.03EA 21.9 EUR
B20280.03 B20280.06
α,α,α,2-Tetrafluoro-m-toluic acid ≥98%
α,α,α,2-Tetrafluoro-m-toluic acid
Purity: 98% CAS No.: 115029-22-6 Molecular Formula: C8H4F4O2 Formula Weight: 208.11 Melting Point: 126-128° MDL No.: MFCD00040980
Formule: C₈H₄F₄O₂
MW: 208.11 g/mol
Smeltpunt: 126…128 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040980
CAS nummer: 115029-22-6