2-Fluoro-p-toluic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H26688.03 H26688.06
H26688.03EA 35.3 EUR
H26688.03 H26688.06
2-Fluoro-p-toluic acid ≥97%
2-Fluoro-p-toluic acid
Purity: 97% CAS No.: 7697-23-6 Molecular Formula: C8H7FO2 Formula Weight: 154.14 Melting Point: 186-189° MDL No.: MFCD03092906
Formule: C₈H₇FO₂
Smeltpunt: 186…189 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03092906
CAS nummer: 7697-23-6
EINECS: None