α,α,α-Trifluoro-m-toluic acid
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
DP01925.1 DP01925EA DP01925EE
MAYBDP01925.1EA 0 EUR
MAYBDP01925.1 MAYBDP01925EA MAYBDP01925EE
α,α,α-Trifluoro-m-toluic acid
α,α,α-Trifluoro-m-toluic acid
Formule: C₈H₅F₃O₂
Kookpunt: 238 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 106 °C
Dichtheid: 1,371 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002519
CAS nummer: 454-92-2
EINECS: 207-230-2