2-Iodo-4-(trifluoromethyl)aniline ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
4-Amino-3-iodobenzotrifluoride, 2-Iodo-α,α,α-trifluoro-p-toluidine, 4-Amino-3-iodo-α,α,α-trifluorotoluene
B22691.09
B22691.18
B22691.30
AB131379.0250
B22691.09EA
64
EUR
B22691.09
B22691.18
B22691.30
ABCRAB131379.0250
2-Iodo-4-(trifluoromethyl)aniline ≥99%
2-Iodo-4-(trifluoromethyl)aniline
Purity: 99%
CAS No.: 163444-17-5
Molecular Formula: C7H5F3IN
Formula Weight: 287.02
Melting Point: 49-52°
MDL No.: MFCD02683097
Formule:
C₇H₅F₃IN Smeltpunt: 49…52 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD02683097 CAS nummer: 163444-17-5 |