4-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
L11890.03 L11890.06
L11890.03EA 39 EUR
L11890.03 L11890.06
4-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate ≥98%
4-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
Purity: 98+% CAS No.: 1645-65-4 Molecular Formula: C8H4F3NS Formula Weight: 203.19 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Pungent Boiling Point: 207° Beilstein Reference: 2693553 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00039645
Formule: C₈H₄F₃NS
Kookpunt: 207 °C
Smeltpunt: 39…42 °C
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00039645
CAS nummer: 1645-65-4
UN: 2923
ADR: 8,III