2,4-Difluorobenzylamine 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: (2,4-Difluorophenyl)methanamine
305660010 305660050 305660250
ACRO305660010EA 12.3 EUR
ACRO305660010 ACRO305660050 ACRO305660250
2,4-Difluorobenzylamine 98%
2,4-Difluorobenzylamine
Formule: C₇H₇F₂N
Kookpunt: 82…84 °C (15 mmHg)
Dichtheid: 1,2 g/cm³
Vlampunt: 68 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010142
CAS nummer: 72235-52-0
EINECS: 276-502-0
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4900 to 1.4930 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %