2,5-Difluorobenzylamine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A16530.03
A16530.06
A16530.14
A16530.03EA
33.9
EUR
A16530.03
A16530.06
A16530.14
2,5-Difluorobenzylamine 97%
2,5-Difluorobenzylamine
Purity: 97%
CAS No.: 85118-06-5
Molecular Formula: C7H7F2N
Formula Weight: 143.14
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.4950
Boiling Point: 76-78°/15mm
Beilstein Reference: 3539280
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00010143
Formule:
C₇H₇F₂N Kookpunt: 76…78 °C (15 mmHg) Dichtheid: 1,222 Vlampunt: 75 °C (167 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00010143 CAS nummer: 85118-06-5 EINECS: 285-658-9 UN: 2735 ADR: 8,III |