2-Fluorobenzylamine 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
171940010
171940100
171940500
ACRO171940010EA
22
EUR
ACRO171940010
ACRO171940100
ACRO171940500
2-Fluorobenzylamine 96%
2-Fluorobenzylamine
Formule:
C₇H₈FN Kookpunt: 73…75 °C (13 mmHg) Dichtheid: 1,09 g/cm³ Vlampunt: 67 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008107 CAS nummer: 89-99-6 EINECS: 201-957-9 UN: 2735 ADR: 8,III |
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless to orange Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5150 to 1.5190 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥95 % |
HPLC | ≥97.5 % |