2-Fluorobenzylamine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A15623.06 A15623.09 A15623.18
A15623.06EA 44.6 EUR
A15623.06 A15623.09 A15623.18
2-Fluorobenzylamine 97%
2-Fluorobenzylamine
Purity: 97% CAS No.: 89-99-6 Molecular Formula: C7H8FN Formula Weight: 125.15 Flash Point: 67°(152°F) Refractive Index: 1.5170 Odour: Amine-like Boiling Point: 80-82°/18mm Beilstein Reference: 508109 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00008107
Formule: C₇H₈FN
MW: 125.15 g/mol
Kookpunt: 80…82 °C (18 mmHg)
Dichtheid: 1.099
Vlampunt: 67 °C (152 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008107
CAS nummer: 89-99-6
EINECS: 201-957-9
UN: 2735
ADR: 8 III