4-Fluorobenzylamine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
(4-Fluorophenyl)methanamine
171950250
171951000
ACRO171950250EA
55.4
EUR
ACRO171950250
ACRO171951000
4-Fluorobenzylamine 97%
4-Fluorobenzylamine
Formule:
C₇H₈FN MW: 125.15 g/mol Kookpunt: 183…185 °C (760 mmHg) Dichtheid: 1.09 g/cm³ Vlampunt: 66 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008120 CAS nummer: 140-75-0 EINECS: 205-430-4 UN: 2735 ADR: 8 II |
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5115 to 1.5155 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |