4-Fluorobenzylamine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: (4-Fluorophenyl)methanamine
A15486.09 A15486.18 A15486.30
A15486.09EA 29.4 EUR
A15486.09 A15486.18 A15486.30
4-Fluorobenzylamine ≥98%
4-Fluorobenzylamine
Purity: 98+% CAS No.: 140-75-0 Molecular Formula: C7H8FN Formula Weight: 125.15 Flash Point: 66°(150°F) Refractive Index: 1.5130 Odour: Amine-like Boiling Point: 182-183° Beilstein Reference: 636501 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00008120
Formule: C₇H₈FN
MW: 125.15 g/mol
Kookpunt: 182…183 °C
Dichtheid: 1.095
Vlampunt: 66 °C (150 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008120
CAS nummer: 140-75-0
EINECS: 205-430-4
UN: 2735
ADR: 8 III